missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hydrure de xanthane, Thermo Scientific Chemicals

Numéro de catalogue. AC467340250
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AC467340250 25 g
AC467340050 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AC467340250 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 467340250
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS: 6846-35-1 | C2H2N2S3 | 150.23 g/mol

Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 6846-35-1
Formule moléculaire C2H2N2S3
Poids moléculaire (g/mol) 150.23
Clé InChI YWZHEXZIISFIDA-UHFFFAOYSA-N
Nom de l’IUPAC 5-amino-3H-1,2,4-dithiazole-3-thione
SOURIRES NC1=NC(=S)SS1

Spécifications

Nom ou substance chimique Xanthane hydride
Point de fusion 145,0 °C à 150,0 °C
Quantité 25 g
Poids de formule 150.22
Hazard Category GHS Signal Word: Warning
Hazard Statement GHS H Statement Causes skin irritation.

Causes serious eye irritation.

May cause respiratory irritation.

Precautionary Statement GHS P Statement IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.

IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.

Remove contact lenses, if present and easy to do.

Continue rinsing.

IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.

Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.

Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.

EINECSNumber 229-933-3

RUO – Usage réservé à la recherche