missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco™ Welch Pompe à vide
Description
- Cette pompe à vide chimiquement résistante est utilisée pour la lyophilisation ou la concentration d’échantillons contenant des produits chimiques agressifs comme TFA, acétonitrile, etc.
- Un élément filtrant à alumine neutralise les acides et élimine les produits de réaction.
- Le boîtier interne de l’huile est recouvert de PTFE.
Spécifications
Spécifications
| Débit | 133 L/min |
| Type de pompe | Pompe à vide à palettes rotatives |
| Classification du boîtier | IP54 |
| Pression maximale | 0,002 mBar |
| Tension | 220/240 V |