missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OHAUS Vortex Genie 2

Numéro de catalogue. 01804423
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
120 V
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Tension
01804423 120 V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 01804423 Fournisseur OHAUS Code fournisseur 83041411
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Variable speed control for slow speed shaking or high speed vortexing.

  • 4.0 mm orbit ideal for use in Touch mode or Hands-Free with various attachments for mixing tubes or containers.
  • Heavy casting and specially designed feet prevent walking.

Spécifications

Orbit 1 mm
Plage de vitesse 600 to 3200 rpm
Tension 120 V
Type de produit Vortex
Modèle Vortex-Genie 2