missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Médium de production virale

Numéro de catalogue. A4817901
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
6 L
10 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A4817901 1 L
A4817902 6 L
A4817903 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. A4817901 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A4817901

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le milieu de production virale est un milieu chimiquement défini, sans sérum et sans protéines, destiné à la croissance et à la transfection des cellules de production virale 2.0.

Gibco Le milieu de production virale est un milieu chimiquement défini, sans sérum et sans protéines. Il est sans origine animale et spécialement développé pour la croissance et la transfection des cellules de production virale 2.0 (cellules dérivées de HEK 293F adaptées en suspension).

  • Pour la production de virus adéno-associé (AAV) dans le cadre du système de production AAV-MAX sans aide
  • Soutient la croissance des cellules de production virale en suspension 2.0 jusqu’à des densités de plus de 1,2 x 107 cellules/mL
  • Permet la production de titres AAV élevés, supérieurs à 5 x10 10 vg/mL (non purifiés)
  • Soutient la croissance et la transfection des cellules de production virale 2.0, de la fiole de secouement à l’échelle du bioréacteur
  • Le milieu de production virale nécessite une supplémentation de 4 mM GlutaMAX (Cat. No. 35050038) avant l’utilisation

Spécifications

Lignée cellulaire Cellules de production virale 2.0
Type de cellules HEK 293
Classification Sans sérum, Sans origine animale, Défini chimiquement, Sans protéines
Forme Liquide
Type de produit Milieu de production AAV
Stérilité Filtré stérile
Avec additifs Glucose, Pyruvate de sodium, Sodium Pyruvate, GlutaMAX
Sans additif Pas de GlutaMAX
À utiliser avec (application) AAV Production
Qualité de fabrication ISO 13485, MDSAP, enregistré auprès de la FDA
Gamme de produit AAV-MAX
Quantité 1 L
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Format Flacon
pH 7
Statut réglementaire RUO
Contenu et stockage 1 L de bouteille; Les réactifs doivent être stockés à 2 °C à 8 °C, protégés de la lumière
Type de culture Culture cellulaire en suspension
Système d’expression Mammifères
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.