missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Applied Biosystems™ ViiA™ 7, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex et QuantStudio™ 12k Flex kit de mise à niveau du bloc système, 384 puits
Description
Vitesse de réaction : Standard
Spécifications
Spécifications
| Format | Plaque à 384 puits |
| Contenu et stockage | Bloc à 384 puits, couvercle chauffant, adaptateur de plaque et kit d’étalonnage. |
| À utiliser avec (équipement) | QuantStudio™ |
| Capacité d'absorption | 1 x plaque à 384 puits |
| Gamme de produit | ViiA |
| Type de produit | Kit de mise à niveau du bloc système |
| Aperçu général | Plaque à 384 puits |
| Quantité | 1 mise à niveau, 1 plaque à 384 puits |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.