missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Porte-tubes à éprouvette pour Orion™ spectrophotomètres AQ7100 et AQ8100

Numéro de catalogue. 15200952
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
AquaMate 7100/8100
Catégorie:
Porte-cellule à long chemin
Porte-tube à essai pour flacon/éprouvette
Porte-échantillon à cellule unique de 10 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. À utiliser avec (équipement) Catégorie
15200952 AquaMate 7100/8100 Porte-cellule à long chemin
15200950 AquaMate 7100/8100 Porte-tube à essai pour flacon/éprouvette
15200951 AquaMate 7100/8100 Porte-échantillon à cellule unique de 10 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 15200952 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur AQX1LWLVH

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Adaptez rapidement votre Orion™ AquaMate spectrophotomètre 7100 & 8100 pour fonctionner avec plusieurs récipients d’échantillons

Les porte-échantillons de spectrophotomètre 7100 & 8100 faciles à changer & sont Orion™ AquaMate conçus pour une flexibilité maximale.

Adaptez facilement votre Orion™ AquaMate spectrophotomètre 7100 & 8100 pour fonctionner avec plusieurs récipients d’échantillonnage

La rétention magnétique rend ces supports rapides et faciles à nettoyer et à changer pour s’adapter à vos besoins analytiques.

  • AQX1RNDVH : Porte-tube à essai / porte-tube pour fioles et tube à essai de 12 à 25 mm de diamètre extérieur pour Orion™ AquaMate spectrophotomètres 7100 & 8100
  • AQX1SQVH : Porte-cellule standard de 10 mm carrés pour Orion™ AquaMate spectrophotomètres 7100 & 8100
  • AQX1LWLVH : Porte-cellule rectangulaire à long chemin pour cuvettes de 20 à 100 mm de longueur de chemin pour Orion™ AquaMate 7100 & spectrophotomètres 8100

Spécifications

Catégorie Porte-cellule à long chemin
À utiliser avec (équipement) AquaMate 7100/8100
Capacité Cellules de 20 à 100 mm de longueur de chemin
Comprend 1 Porte-cellule
Longueur du trajet optique 20 à 100 mm
Forme Rectangulaires