missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Velocity™ 8 in Cadenas de verrouillage par câble compact, avec des clés différentes
Description
Disponible dans la plus grande variété de couleurs, matériaux et styles, et idéal pour tous les formats de programme de verrouillage.
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Jaune |
| Type de clé | Touché différemment |
| Matériau | Nylon |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type de produit | Cadenas de sécurité |
| Hauteur (impériale) de manille | 10,16 cm (4 po) |