missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell Uvex™ Éliminateur de brouillard Plus tissus
Description
- Testé pour l’efficacité extrême de l’environnement (EEE) à 122 °F et 80% d’humidité pendant une heure
- Les tissus éliminateurs de brouillard sont l’un des produits de performance anti-brouillard (AF) les plus durables sur le marché
- L’utilisation de tissu en plus du gel AF représente au ∼moins 60 fois plus de temps sans brouillard comparé au revêtement AF seul
- Un simple balayage de 10 secondes interdit le brouillard causé par la chaleur, le froid, l’humidité, l’effort ou des changements soudains de température
- Sécuritaire pour toutes les surfaces de lentilles, y compris le polycarbonate, le verre, le revêtement et le miroir
- Durée de conservation de 3 à 5 ans
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Lingette nettoyante |
| À utiliser avec (équipement) | Lunettes de protection |
| Dimensions (L x l x H) | 2,25 po. x 5,25 po. x 8 po. |
| À utiliser avec (application) | Protection anti-brouillard |
| Nb par paquet | 100/Pk. |
| Matériau | Tissu |
| Jetable | Usage unique |