missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Poêles perforées avec nettoyeur ultrasonique
Description
Poêles perforées
- Articles de soutien dans le réservoir pour un nettoyage direct
- Pour faciliter le retrait des objets de l’aquarium
- Réduire l’évaporation et éliminer les problèmes d’éclaboussures
- Les couvercles de positionnement des gobelets nécessaires pour suspendre les béchers standards de 600 mL dans le réservoir
- Permet de placer des béchers de 250 ou 400 mL dans le recouvrement standard
† Modèle discontinué.
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Poêle perforée |
| Capacité (métrique) | 2.8 L |
| Capacité (impériale) | 94,67 oz. |
| À utiliser avec (équipement) | Nettoyeur ultrasonique, FS203 |
| Matériau | Acier inoxydable |