missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Billes de mélange spectrale UltraComp eBeads™

Numéro de catalogue. U20250
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
U20250 100 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. U20250 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur U20250

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les billes de démélange spectrale UltraComp eBeads améliorent la cytométrie du flux spectral en fournissant un contrôle précis du démélange spectral en une seule couleur. Compatibles avec divers anticorps et excitations laser, ces billes de troisième génération offrent un démélange optimisé des fluorophores, assurant des résultats précis et des performances supérieures.

Les UltraComp Spectral eBeads sont la troisième génération de billes UltraComp destinées à la cytométrie par flux spectral. L’anticorps conjugué au fluorochrome lie les particules sphériques pour servir de contrôle spectral de démélange monocolore. Liez-vous avec des anticorps contre souris, rats, hamsters, lapin ou humains recombinants.

Les caractéristiques d’UltraComp Spectral eBeads incluent :

  • Liaison multi-espèces—avec les anticorps de souris, rats, hamsters, lapins ou humains recombinants
  • Compatibilité améliorée avec les fluorophores
  • Basse fréquence et gravité des erreurs de démélange

Les UltraComp Spectral eBeads sont conçus pour être utilisés dans le démélange et la compensation spectraux avec tous les fluorochromes excités par des lasers ultraviolets (355 nm), violets (405 nm), bleus (488 nm), verts (532 nm), jaune-vert (561 nm) ou rouges (633-640 nm). Ces billes UltraComp ont été optimisées pour une utilisation en cytométrie à flux spectral, où elles démélangent les fluorophores de manière similaire aux contrôles de couleur uniques sur les cellules.

Chaque goutte de grains contient deux populations : une population positive qui se lie à n’importe quel anticorps de souris, rat, hamster, lapin ou humain recombinant, et une population négative qui ne se lie pas à l’anticorps. Lorsqu’un anticorps conjugué à un fluorochrome est ajouté aux grains, des populations positives et négatives sont observées. Cette distribution bimodale peut être utilisée pour configurer des contrôles monocolores pour le démélange ainsi que la compensation dans des expériences de cytométrie à flux multicolore et à haut paramètre.

Spécifications

Concentration 5 x 106 perles/mL
Diamètre (métrique) 5 μm
Contenu et stockage •2 °C à 8 °C
•Ne pas congeler.
Quantité 100 tests
Gamme de longueur d’onde d’excitation De l’UV vers l’IR
Shipping condition (Condition d'expédition) Ambiant
Type de produit Billes de compensation
Statut réglementaire RUO

Usage exclusivement réservé à la recherche.