missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Feuille d'aluminium Reynold's Wrap

Numéro de catalogue. 15078291
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
50 ft.
75 ft.
Largeur (impériale):
12 in
18 in
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (impériale) Largeur (impériale)
15078291 50 ft. 18 in
15078290 75 ft. 12 in
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 15078291 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur 6101887

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Papier d’aluminium pur

Les draps sont idéaux pour couvrir les flasques, béchers, plaques de Petri, peseuses, creusets jetables et emballages d’échantillons.

Spécifications

Applications Idéal pour couvrir des fioles, béchers, boîtes de Petri, bateaux de pesée, creusets jetables et échantillons d’emballage
Longueur (impériale) 50 ft.
Type de produit Feuille d’aluminium
Largeur (impériale) 18 in
Matériau Aluminium