missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DuPont™ Tychem™ Combinaison de dossard 5000 et veste
Description
- Ensemble combinaison veste et dossard. Les composants étaient également vendus séparément
- Il est livré avec un poignet d’ajustement intégré et un insert de gant fourni par l’utilisateur
- Fabriqué selon des spécifications ne contenant pas de latex de caoutchouc naturel
- Répond aux exigences de l’industrie américaine pour la pénétration sanguine (ASTM F1670) et virale (ASTM F1671), protégeant contre plusieurs risques d’exposition aux agents pathogènes transmissibles par le sang.
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | ASTM F1670, ASTM F1671 |
| Couleur | Brun clair |
| Type de cagoule | None |
| Matériau | Tychem |
| Taille | Très grand |
| Modèle de cheville | Ouvert |
| Type de bouchon | Fermeture éclair |
| Modèle de manchette | Jam Fit |
| Sexe | Unisexe |
| Type de produit | Bib Overall and Jacket Combo |
| Afficher plus de résultats |