missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

S-Curve™ Distributeur de gants à deux compartiments avec trous d’accès avant

Numéro de catalogue. 19162422
Modifier l'affichage
Click to view available options
Material:
PETG
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Material
19162422 PETG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 19162422 Fournisseur S-Curve™ Code fournisseur GD210PETG

Le distributeur dispose de trous d’accès avant pour faciliter la distribution du produit et d’un seul couvercle incliné avec une charnière pleine longueur pour maintenir le débit HEPA.

  • Un seul couvercle incliné avec charnière sur toute la longueur pour maintenir l’écoulement HEPA
  • Trous d’accès avant pour une distribution facile du produit
  • Peut être monté avec des supports muraux robustes (inclus)
  • Bords traités à la flamme pour une finition lisse

Spécifications

Product Type Distributeur de gants
Color Transparent
Dimensions (D x W x H) Interior 11,5 x 12 x 12 po.
Holds Gants
Material PETG
Mounting Emplacements à trou de serrure
No. of Compartments 2
Product Style Chargement en haut
Includes Support mural robuste
Thickness (English) 0,25 po.