missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Tryptone, Génétique moléculaire

Numéro de catalogue. AC611845000
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AC611845000 500 g
AC611841000 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AC611845000 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 611845000

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 79-06-1
Formule moléculaire C3H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 71.08
Numéro MDL MFCD00008032
Clé InChI HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acrylamide, 2-propenamide, propenamide, acrylic amide, akrylamid, ethylenecarboxamide, vinyl amide, acrylic acid amide, 2-propeneamide, propeneamide
PubChem CID 6579
ChEBI CHEBI:28619
Nom de l’IUPAC Prop-2-énamide
SOURIRES NC(=O)C=C

Spécifications

Nom ou substance chimique Tryptone
Quantité 500 g
Forme physique Poudre

RUO – Usage réservé à la recherche