missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GOJO™ Plaque murale TRUE FIT™ pour LTX-12™

Numéro de catalogue. 19043904
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur
19043904 Noir
19043905 Blanc
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 19043904 Fournisseur GOJO™ Code fournisseur 1990BLK12

La plaque murale s’ajuste autour LTX-12™ du distributeur.

  • Couvrir les dommages disgracieux aux murs
  • Facile à installer
  • Peut être ajouté après l’installation du distributeur
  • Le motif universel de trous sur plaque arrière simplifie le montage

Spécifications

Type de produit Plaque murale, Chargement frontal avec ouverture
Couleur Noir
Longueur (métrique) 10.74 cm
Largeur (impériale) 8,32 pouces.
Largeur (métrique) 8.32 cm
Hauteur (impériale) 0,53 po.
Hauteur (métrique) 0.53 cm
Capacité Savon pour les mains
Matériau Plastique
Montage Fixation murale
Nb de compartiments 1
À utiliser avec (équipement) LTX-12™ Distributeur
Quantité 12/Pk.
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats