missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

StatLab Coupe des lames grossières

Numéro de catalogue. STLGB130MMD
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Lames de 130 mm
Lames de 260 mm
Lames et distributeur de 130 mm
Lames et distributeur de 260 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Comprend
STLGB130MMD Lames et distributeur de 130 mm
STLGB130MMB Lames de 130 mm
STLGB260MMB Lames de 260 mm
STLGB260MMD Lames et distributeur de 260 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. STLGB130MMD Fournisseur StatLab Code fournisseur GB130MMD

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Des lames en acier inoxydable ultra-tranchantes et précises.

  • Un acier affûté avec précision permet une taille plus précise, des coupes uniformes et un grossissement constant sur des échantillons chirurgicaux/autopsiques
  • 50 lames par paquet

Spécifications

Type de produit Lame
Taille Petits
Jetable Usage unique
Stérilité Non stérile
Comprend Lames et distributeur de 130 mm
Graduée Non