missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Triméthylamine, 1M soln. dans THF

Catalog No. AAH32899AE
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantité
AAH32899AE 100 mL
AAH32899AP 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Catalog No. AAH32899AE Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. H32899AE
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
View all promotions

missing translation for 'validMainframeMsg'

CAS : 75-50-3 | C3H9N | 59,11 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Applications
des complexes de triméthylamine de l’alane comme précurseurs pour le dépôt chimique en vapeur à basse pression de l’aluminium. La triméthylamine s’est révélée inadaptée comme agent pour différencier les Lewis sites de Brpinsted car elle est adsorbée dissociativement et donc utile pour les effets perturbateurs. Les dérivés de la choline fabriqués à partir de l’ATM sont utilisés dans la médication des troubles hépatiques. Utilisé directement comme liant acide dans la fabrication des médicaments sulfureux. Un additif pour aliments pour animaux et volailles, comme le chlorure de choline, est fabriqué à partir de TMA. Utilisé dans la fabrication de sels d’ammonium alkyl quaternaire. Pour fabriquer des résines échangeuses d’ions à base de polystyrène chlorométhylé.

Solubilité
Facilement soluble dans l’eau, mais aussi dans la plupart des solvants organiques (comme le méthanol et l’éthanol).

Notes
Hygroscopique. Conserver dans un endroit frais. Garder le contenant hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, de l’eau et de l’humidité.

Chemical Identifiers

CAS 75-50-3
Formule moléculaire C3H9N
Poids moléculaire (g/mol) 59.11
Numéro MDL MFCD00008327
Clé InChI GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethylamine, methanamine, n,n-dimethyl, dimethylmethaneamine, n-trimethylamine, trimethylamine solution, ch3 3n, trimethyl amine, trimethylamin, trimethyl-amine, fema number 3241
PubChem CID 1146
ChEBI CHEBI:18139
Nom de l’IUPAC N,N-diméthylméthanamine
SOURIRES CN(C)C

Specifications

Nom ou substance chimique Trimethylamine
Densité 0.85
Formule linéaire (CH3)3N
Quantité 100 mL
Numéro UN UN1993
Sensibilité Hygroscopique
Renseignements sur la solubilité Facilement soluble dans l’eau, mais aussi dans la plupart des solvants organiques (comme le méthanol et l’éthanol).
Poids de formule 59.11
Concentration ou composition (par analyte ou composants) 1M soln. in THF
Hazard Category H225-H302-H314-H335-H336-H351
Hazard Statement GHS H Statement
H224-H318-H302-H332-H335-H315
Extremely flammable liquid and vapor.
Causes serious eye damage.
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
Precautionary Statement P201-P202-P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P281-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
DOTInformation Transport Hazard Class: 3; Packing Group: II; Proper Shipping Name: FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S.
EINECSNumber 200-875-0
RTECSNumber PA0350000
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante; Conserver sous azote

RUO – Usage réservé à la recherche