missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tétrafluoroborate de triéthyloxonium, 1,0 M de dichlorométhane

Numéro de catalogue. AAA11678AC
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAA11678AC 25 mL
AAA11678AE 100 mL
AAA11678AP 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AAA11678AC Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A11678AC

CAS : 368-39-8 | C6H15BF4O | 189,99 g/mol

Le tétrafluororate de triéthyloxonium est utilisé comme agent efficace pour l’éthylation, les produits chimiques de laboratoire et la fabrication de substances.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Applications
Le tétrafluoroborate de triéthyloxonium est utilisé comme agent efficace pour l’éthylation, les produits chimiques de laboratoire et la fabrication de substances.

Solubilité
Soluble dans du dichlorométhane. Il réagit avec de l’eau.

Notes
Sensible à l’humidité. Conservez dans des conditions fraîches et sèches dans des contenants bien scellés. Garder le contenant hermétiquement fermé.

Identifiants chimiques

CAS 368-39-8
Formule moléculaire C6H15BF4O
Poids moléculaire (g/mol) 189.99
Numéro MDL MFCD00044423
Clé InChI IYDQMLLDOVRSJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triethyloxonium tetrafluoroborate, triethyloxonium fluoroborate, triethyloxonium fluoborate, triethyloxonium borofluoride, triethoxonium fluoroborate, meerwein's reagent, triethyloxidanium tetrafluoroborate, unii-z0b19dd36j, triethyloxonium tetraflouroborate, boron tetrafluoride triethyl oxonium
PubChem CID 2723982
Nom de l’IUPAC le triéthyloxydanium; tétrafluoroborate
SOURIRES F[B-](F)(F)F.CC[O+](CC)CC

Spécifications

Nom ou substance chimique Triethyloxonium tetrafluoroborate
Densité 1.328
Odeur Chloroform-like
Formule linéaire (CH3CH2)3OBF4
Quantité 25 mL
Numéro UN UN2922
Beilstein 3598090
Sensibilité Moisture sensitive
Renseignements sur la solubilité Soluble in Dichloromethane. Reacts with water.
Poids de formule 189.99
Concentration ou composition (par analyte ou composants) 1.0M in dichloromethane
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category H314-H336-H350
Hazard Statement GHS H Statement
H314-H318-H351
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Suspected of causing cancer.
Precautionary Statement P201-P202-P260-P264b-P271-P281-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
DOTInformation Transport Hazard Class: 8; Packing Group: II; Proper Shipping Name: CORROSIVE LIQUIDS, TOXIC, N.O.S.
EINECSNumber 206-705-1
RTECSNumber RR4584700
TSCA Yes
Recommended Storage Conserver à -20 °C

RUO – Usage réservé à la recherche