missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tricyclohexylphosphine (contient de l’oxyde de tricyclohexylphosphine) (environ 18% en toluène, environ 0,60 mol/L), TCI America™

Numéro de catalogue. T116525ML
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T116525ML 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. T116525ML Fournisseur TCI America Code fournisseur T116525ML

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 2622-14-2
Formule moléculaire C18H33P
Poids moléculaire (g/mol) 280.436
Numéro MDL MFCD00003853
Clé InChI WLPUWLXVBWGYMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tricyclohexylphosphine, tricyclohexyl phosphine, phosphine, tricyclohexyl, tricyclohexyl-phosphane, pcy3, tricyclohexylphosphine solution, tchp, p cy 3, phosphorus tricyclohexyl, tricyclohexylphosphine, dissolved in toluene concentration
PubChem CID 75806
Nom de l’IUPAC Tricyclohexylphosphane
SOURIRES C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3

Spécifications

Nom ou substance chimique Tricyclohexylphosphine (contains Tricyclohexylphosphine Oxide) (ca. 18% in Toluene, ca. 0.60mol/L)
Couleur Jaune
Quantité 25 mL
Numéro UN 1993
Poids de formule 280.44
Forme physique Liquide
EINECSNumber (3)-3354
TSCA Oui