missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Triacétine, CP, Spectrum™ Chimique

Numéro de catalogue. 18614500
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 L
20 L
Emballage:
Boîte en acier
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
18614500 4 L Boîte en acier
18614499 20 L Boîte en acier
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 18614500 Fournisseur Spectrum Chemical Mfg Cor Code fournisseur T10984LTGL
Obtenez jusqu’à 500 $ en produits chimiques avec votre achat
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 102-76-1

Spécifications

Nom ou substance chimique Triacetin
CAS % maximal 1
Point d’ébullition 258 °C
Emballage Boîte en acier
Quantité 4 L
Niveau Chimiquement Pure
Forme physique Liquide

ATTENTION : Pour usage manufacturier ou en laboratoire seulement. Lisez et comprenez l’étiquette et la fiche de données de sécurité (FDS) avant utilisation.