missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ Fioles au format Velocity™ RTU du plateau
Description
Corning™ Velocity™ Flacons
- Fioles en verre borosilicate de type I à revêtement externe
- UTR avec technologie SG EZ-fill™
- Format RTU de Tray
Spécifications
Spécifications
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Volume (métrique) jusqu’au rebord | 4 mL |
| Gamme de produit | 2R |
| Hauteur (métrique) | 35 mm |
| Type de produit | Fiole pharmaceutique |