missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ Fioles en verre au format RTU type I de type I en plateau

Numéro de catalogue. 01677089
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme de produit:
10R
20R
2R
30R
4R
6R
8R
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Gamme de produit
01677089 30R
01677083 2R
01677084 4R
01677085 6R
01677086 8R
01677087 10R
01677088 20R
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Numéro de catalogue. 01677089 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 81097E5

Fioles en verre de type I de haute qualité au format Tray RTU.

  • Fioles en verre borosilicate non revêtu de type I
  • UTR avec technologie SG EZ-fill™
  • Format RTU de Tray

Spécifications

Matériau Verre borosilicaté
Volume (métrique) jusqu’au rebord 37.5 mL
Gamme de produit 30R
Hauteur (métrique) 75 mm
Type de produit Fiole pharmaceutique