missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide trans-4-Pentycyclohexanacarboxylique 99,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. P09445G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
P09445G 5 g
P094425G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. P09445G Fournisseur TCI America Code fournisseur P09445G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 38289-29-1
Formule moléculaire C12H22O2
Poids moléculaire (g/mol) 198.306
Numéro MDL MFCD00009964
Clé InChI RVLAXPQGTRTHEV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trans-4-pentylcyclohexanecarboxylic acid, 4-pentylcyclohexanecarboxylic acid, trans-4-n-pentylcyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 4-pentyl, trans-4-amylcyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 4-pentyl-, trans, 4-n-pentylcyclohexane carboxylic acid, 4-amylcyclohexanecarboxylic acid, rvlaxpqgtrthev-xypyzodxsa-n, 1s,4r-4-pentylcyclohexane-1-carboxylic acid
PubChem CID 98882
Nom de l’IUPAC Acide 4-pentylcyclohexane-1-carboxylique
SOURIRES CCCCCC1CCC(CC1)C(=O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique trans-4-Pentylcyclohexanecarboxylic Acid
Point de fusion 55 °C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Poids de formule 198.31
Pourcentage de pureté ≥99,0% (GC,T)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (3)-3723
TSCA Non