missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

trans-3-Acide Bromocinnamique 99,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B19615G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B19615G 5 g
B196125G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B19615G Fournisseur TCI America Code fournisseur B19615G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 14473-91-7
Formule moléculaire C9H7BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 227.06
Numéro MDL MFCD00004382
Clé InChI YEMUSDCFQUBPAL-SNAWJCMRSA-N
Synonyme 3-bromocinnamic acid, 3-3-bromophenyl acrylic acid, m-bromocinnamic acid, trans-3-bromocinnamic acid, cinnamic acid, m-bromo, bw a800u, e-3-3-bromophenyl acrylic acid, 3-3-bromophenyl-2-propenoic acid, 2e-3-3-bromophenyl acrylic acid, bromocinnamic acid,3
PubChem CID 776461
Nom de l’IUPAC (2E)-3-(3-bromophényl)prop-2-acide énoïque
SOURIRES OC(=O)\C=C\C1=CC=CC(Br)=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique trans-3-Bromocinnamic Acid
Point de fusion 180 °C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Poids de formule 227.06
Pourcentage de pureté ≥99,0% (GC,T)
Forme physique Poudre cristalline
RTECSNumber GD8420000
TSCA Oui