missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TraceCERT™ Solution de diméthyle sulfone dans DMSO-D6, 5 M, matériau de référence certifié, MilliporeSigma™ Supelco™

Numéro de catalogue. 111022430
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
111022430 5 x 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 111022430 Fournisseur Merck Emd Millipore Code fournisseur 167365X1ML

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Ce matériel de référence certifié (CRM) est produit et certifié conformément aux normes ISO/IEC 17025 et ISO 17034. Ce CRM est traçable jusqu’au SI à partir d’un document de référence primaire provenant d’un NMI. Le contenu certifié, y compris l’incertitude et la date d’expiration, est indiqué sur le certificat ci-joint.

Spécifications

CAS 67-71-0
Formule moléculaire C2H6O2S
Formule linéaire (CH3)2 SO2
Quantité 5 x 1 mL
Numéro MDL MFCD00007566
Poids moléculaire (g/mol) 94.13
Poids de formule 94.13
Niveau Trace CERT
Concentration ou composition (par analyte ou composants) 5 mg/g in DMSO-d6
Forme physique Solution

TraceCERT est une marque déposée de Sigma-Aldrich Co. LLC