missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TraceCERT™ Solution d’acide benzoïque, matériau de référence certifié, MilliporeSigma™ Supelco™

Numéro de catalogue. 111022479
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
111022479 5 x 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 111022479 Fournisseur Merck Emd Millipore Code fournisseur 394575X1ML

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Ce matériel de référence certifié (CRM) est produit et certifié conformément aux normes ISO/IEC 17025 et ISO 17034. Ce CRM est traçable jusqu’au SI à partir d’un document de référence primaire provenant d’un NMI. Le contenu certifié, y compris l’incertitude et la date d’expiration, est indiqué sur le certificat ci-joint.

Spécifications

CAS 65-85-0
Concentration 5 mg/g dans DMSO-j6
Quantité 5 x 1 mL
Formule moléculaire C7H6O2
Formule linéaire C7H6O2
Numéro MDL MFCD00002398
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de formule 122.12
Niveau Trace CERT

TraceCERT est une marque déposée de Sigma-Aldrich Co. LLC