missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gel de silice, TLC haute pureté, sans liant, avec indicateur fluorescent
Description
TLC Préparation des assiettes
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Granulométrie | 12 μm |
| Taille des pores | 60 Å |
| Niveau | TLC |
| pH | 6,5 à 7,5 |
| Quantité | 1 kg |
| Surface (métrique) | 500 à 600 m2/g |
| Type de produit | Gel de silice |
| Matériau | Silice |
RUO – Usage réservé à la recherche