missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Titriplex III, pour analyse, (acide éthylènedinitrilotrétraacétique, dihydrate de sel disodique), ACS, MilliporeSigma™

Numéro de catalogue. M1084180250
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
Emballage:
Bouteille en plastique
Carton de fibres
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
M1084180250 250 g Bouteille en plastique
M1084180100 100 g Carton de fibres
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. M1084180250 Fournisseur Technidata Code fournisseur 1.08418.0250

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 6381-92-6
Formule moléculaire C10H18N2Na2O10
Poids moléculaire (g/mol) 372.24
Numéro MDL MFCD00150037,MFCD00003541
Clé InChI OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Synonyme edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
PubChem CID 44120005
Nom de l’IUPAC di-disodium 2-({2-[(carboxylatométhyl)(carboxyméthyl)amino]éthyle}(carboxyméthyl)amino)acétate dihydraté
SOURIRES O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O

Spécifications

Point de fusion 110 °C (Élimination de l’eau de cristallisation)
pH 4 à 5 (50 g/L, H2O, 20 °C)
Emballage Bouteille en plastique
Quantité 250 g
Renseignements sur la solubilité 100g/L
Poids de formule 372.24
Pourcentage de pureté 99.0 to 101.0%
Niveau ACS
Forme physique Crystalline Solid
EINECSNumber 205-358-3
RTECSNumber AH4410000