missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sulfate de titane, MP Biomedicals

Numéro de catalogue. ICN218926
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
ICN218926 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. ICN218926 Fournisseur MP Biomedicals Inc Code fournisseur 0521892680

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

High-purity titanium sulfate hydrate powder for research and further manufacturing applications.

Identifiants chimiques

CAS 13825-74-6 , 7664-93-9
Poids moléculaire (g/mol) 159.93

Spécifications

Nom ou substance chimique Titanium Sulfate
Forme physique Powder
Quantité 100 g
Poids de formule 383.98
Niveau Research