missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Projectile en titane, 6,35 mm (0,25 po) diamètre x 12,7 mm (0,50 po) longueur, 99,98% (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals

Numéro de catalogue. AA42387QK
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 Slugs
5 limaces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA42387QK 25 Slugs
AA42387QJ 5 limaces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AA42387QK Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 042387QK

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS: 7440-32-6 | Molecular Formula: Ti | Molecular Weight: 47.87 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 7440-32-6
Formule moléculaire Ti
Poids moléculaire (g/mol) 47.87
Numéro MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clé InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nom de l’IUPAC Titane
SOURIRES [Ti]

Spécifications

Nom ou substance chimique Titanium slug
Nom Remarque 6,35 mm (0,25 po) diamètre x 12,7 mm (0,50 po) de longueur
Quantité 25 Slugs
Odeur Inodore
Poids ≈1,8g/balle
Forme Slug
Notes sur le pourcentage d’essai (sur la base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.98%
EINECSNumber 231-142-3
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche