missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chlorure d’étain(II) dihydraté, 98+%

Numéro de catalogue. AC222665000
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Bouteille en plastique
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
AC222665000 500 g Bouteille en plastique
AC222661000 100 g Bouteille en plastique
AC222660025 2.5 kg Bouteille en plastique
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AC222665000 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 222665000

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 10025-69-1 | Cl2Sn· 2 H2O | 225,63 g/mol

Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 10025-69-1
Formule moléculaire Cl2Sn·2H2O
Poids moléculaire (g/mol) 225.63
Numéro MDL MFCD00149863
Synonyme Stannous chloride dihydrate

Spécifications

Point d’ébullition 652,0 °C
Nom ou substance chimique Tin(II) chloride dihydrate
Point de fusion 37,0 °C à 38,0 °C
Nom Remarque P.A.
Couleur Blanc
Forme physique Poudre ou cristaux cristallins adhésifs et morceaux
Quantité 500 g
Emballage Bouteille en plastique
Fourchette de pourcentages d’essai 98,0 à 103% (iodimétrie)
Densité 2.7100g/mL
Formule linéaire SnCl2·2H2O
Fieser 01,1113; 02,389; 05,631; 06,554; 11,480; 13,298; 15,309; 16,68
Indice de Merck 15, 8910
Renseignements sur la solubilité Solubilité dans l’eau : 1187 g/L (20 °C). Autres solubilités : soluble dans les alcalins et le HCL, soluble dans l’acide tartarique, l’alcool, l’acétate d’éthyle et l’acide acétique glaciaire
Poids de formule 225.63
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category GHS Signal Word: Danger
Hazard Statement GHS H Statement
May be corrosive to metals.
Harmful if inhaled.
Causes severe skin burns and eye damage.
May cause an allergic skin reaction.
May cause respiratory irritation.
May cause damage to organs through prolon
Precautionary Statement GHS P Statement
IF SWALLOWED: Rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER
RTECSNumber XP8850000

RUO – Usage réservé à la recherche