missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Étain(II) 2-Éthylhexanoate 85,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. T3149500G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T3149500G 500 g
T3149100G 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. T3149500G Fournisseur TCI America Code fournisseur T3149500G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 301-10-0
Formule moléculaire C16H30O4Sn
Poids moléculaire (g/mol) 405.122
Numéro MDL MFCD00002676
Clé InChI KSBAEPSJVUENNK-UHFFFAOYSA-L
Synonyme stannous octoate, tin ii 2-ethylhexanoate, tin octoate, tin ii bis 2-ethylhexanoate, tin 2+ bis 2-ethylhexanoate, tin ethylhexanoate, tin 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, tin 2+ salt, stannous 2-ethylhexoate, tin ii 2-ethylhexylate
PubChem CID 9318
Nom de l’IUPAC 2-éthylhexanoate; étain(2+)
SOURIRES CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Sn+2]

Spécifications

Nom ou substance chimique Tin(II) 2-Ethylhexanoate
Couleur Jaune
Quantité 500 g
Poids de formule 405.12
Pourcentage de pureté ≥85,0% (T)
Forme physique Liquide
EINECSNumber (2)-0615
RTECSNumber MO7870000
TSCA Oui