missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thiophène-2-acide acétique 96,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. T021725G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T021725G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. T021725G Fournisseur TCI America Code fournisseur T021725G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 1918-77-0
Formule moléculaire C6H6O2S
Poids moléculaire (g/mol) 142.172
Numéro MDL MFCD00005458
Clé InChI SMJRBWINMFUUDS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-thiopheneacetic acid, 2-thienylacetic acid, thiopheneacetic acid, 2-thiophen-2-yl acetic acid, thiophene-2-acetic acid, 2-2-thienyl acetic acid, 2-thiophene acetic acid, thiophen-2-ylacetic acid, thien-2-yl acetic acid, 2-carboxymethyl thiophene
PubChem CID 15970
ChEBI CHEBI:45807
Nom de l’IUPAC 2-thiophène-2-acide ylacétique
SOURIRES C1=CSC(=C1)CC(=O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique Thiophene-2-acetic Acid
Point de fusion 63 °C
Point d’ébullition 160 °C
Quantité 25 g
Numéro UN 3261
Poids de formule 142.17
Pourcentage de pureté ≥96,0% (GC,T)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (9)-2296
TSCA Oui