missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Modification Solution I

Numéro de catalogue. FERR2111
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1.2 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
FERR2111 1.2 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. FERR2111 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R2111

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Déanimer les cytosines non méthylées et les convertir en uraciles. Thermo Scientific™ EpiJET™ La solution de modification I est un composant du EpiJET™ kit de conversion au bisulfate (K1461) et peut être achetée séparément lorsqu’un apport supplémentaire est nécessaire pour d’autres réactions. Fourni en aliquotes de 1,2 mL.

Le EpiJET kit de conversion des bisulfites est conçu pour une conversion simple et fiable de l’ADN par bisulfite pour l’analyse de méthylation. Le kit intègre la dénaturation thermique de l’ADN et les réactions de conversion du bisulfite en une seule étape. Les cytosines non méthylées sont désordonnées et converties en uraciles à l’aide d’un réactif modificateur en poudre qui a été reconstitué avec les deux solutions de modification. Cette étape peut être effectuée selon un protocole long ou court, selon l’application en aval. L’ADN converti est lié à une membrane pour la désulfuration en colonne et les étapes de purification ultérieures, puis élué. L’élution résultante de l’ADN converti convient à plusieurs techniques utilisées dans l’analyse de l’état de méthylation, notamment la PCR, la qPCR, la COBRA et le séquençage.

Spécifications

Quantité 1.2 mL
Gamme de produit EpiJET
Forme Liquide

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.