missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Bleu de tétrabromophénol, pur

Numéro de catalogue. AC189910250
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Emballage:
Bouteille en verre
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
AC189910250 25 g Bouteille en verre
AC189910050 5 g Bouteille en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AC189910250 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 189910250

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 4430-25-5 | C19H 6Br8O5S | 985,53 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de produits d’Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original d’Acros Organics ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 4430-25-5
Formule moléculaire C19H6Br8O5S
Poids moléculaire (g/mol) 985.53
Clé InChI QPMIVFWZGPTDPN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrabromophenol blue, 4,5,6,7-tetrabromo-3,3-bis 3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl-3h-benzo c 1,2 oxathiole 1,1-dioxide, tetrabromphenol tetrabromsulfonphthalein, unii-s6fo6931n7, ccris 5488, 3',3,5',5-tetrabromophenol-4,5,6,7-tetrabromosulfonephthalein, phenol, 4,4'-4,5,6,7-tetrabromo-1,1-dioxido-3h-2,1-benzoxathiol-3-ylidene bis 2,6-dibromo, 4,4'-4,5,6,7-tetrabromo-3h-2,1-benzoxathiol-3-ylidene bis 2,6-dibromophenol s,s-dioxide
PubChem CID 78159
Nom de l’IUPAC 2,6-dibromo-4-[4,5,6,7-tétrabromo-3-(3,5-dibromo-4-hydroxyphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phénol
SOURIRES C1=C(C=C(C(=C1Br)O)Br)C2(C3=C(C(=C(C(=C3Br)Br)Br)Br)S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br

Spécifications

Nom ou substance chimique Tetrabromophenol Blue
Point de fusion 203,0 °C à 205,0 °C
Couleur Beige
Spectre infrarouge Authentique
Emballage Bouteille en verre
Quantité 25 g
Beilstein 19,II,107
Renseignements sur la solubilité Solubilité dans l’eau : soluble dans l’eau.
Poids de formule 985.53
Niveau Pure
Forme physique Poudre
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
EINECSNumber 224-622-9

Utilisation uniquement de la recherche RUO –