missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Emballage congélateur ultra-basse température de la série TDE avec racks, boîtes et enregistreur de cartes

Numéro de catalogue. 01257997
Modifier l'affichage
Click to view available options
Exigences électriques:
115 V 60 Hz
208 - 230 V 60 Hz
Dimensions (L x l x H) extérieure:
38,5 x 34,0 x 78 po.
38,5 x 39,6 x 78 po.
Certifications/Conformité:
cULus
cULus, FDA Classe II
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Exigences électriques Dimensions (L x l x H) extérieure Certifications/Conformité
01257997 208 - 230 V 60 Hz 38,5 x 39,6 x 78 po. cULus, FDA Classe II
01257967 115 V 60 Hz 38,5 x 34,0 x 78 po. cULus
01257975 115 V 60 Hz 38,5 x 34,0 x 78 po. cULus, FDA Classe II
01257971 208 - 230 V 60 Hz 38,5 x 34,0 x 78 po. cULus
01257979 208 - 230 V 60 Hz 38,5 x 34,0 x 78 po. cULus, FDA Classe II
01257985 115 V 60 Hz 38,5 x 39,6 x 78 po. cULus
01257993 115 V 60 Hz 38,5 x 39,6 x 78 po. cULus, FDA Classe II
01257989 208 - 230 V 60 Hz 38,5 x 39,6 x 78 po. cULus
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Numéro de catalogue. 01257997 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TDE60086LDRCR

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

Congélateur d’une capacité de 600 boîtes, 12 racks coulissants à tiroirs, 300 boîtes de 2 pouces avec séparateurs cellulaires de 100 comptes, et un enregistreur de cartes installé en usine

L’ensemble du congélateur ultra-basse température TDE comprend un congélateur ULT, deux tablettes de racks et boîtes coulissantes, ainsi qu’un enregistreur de cartes installé en usine

Faisant partie de la famille Standard Performance (STP), les Thermo Scientific™ ensembles de congélateurs ultra-basse température TDE comprennent un congélateur ULT, deux tablettes de racks et boîtes coulissantes, ainsi qu’un enregistreur de cartes installé en usine.

Le forfait comprend :

  • Un Thermo Scientific congélateur TDE ultra-basse température
  • 2 étagères de tiroirs coulissants avec cryoboîtes de 2 pouces et séparateurs cellulaires de 100 comptes. (voir les spécifications du produit pour plus de détails)
  • Enregistreur de partitions installé en usine

Spécifications

Catégorie Congélateur ultra-basse, à la verticale
Capacité (impériale) 28,8 pi³.
Capacité (métrique) 816 L
Plage de températures -50 °C à -86 °C
Style de porte Extérieur (1), Intérieur (4)
Nb de portes 5
Isolation Mousse de polyuréthane soufflée à l’eau
Intérieure Acier inoxydable
Tablettes 2
Certifications/Conformité cULus, FDA Classe II
Modèle Debout
Comprend Congélateur de 600 boîtes, 12 racks coulissants à tiroirs, 300 boîtes de 2 pouces avec séparateurs de cellules de 100 comprimés, et un enregistreur de cartes installé en usine
Dimensions (L x l x H) extérieure 38,5 x 39,6 x 78 po.
Options de surveillance Alarme, enregistreur
Type de prise NEMA 6-15
Tension 208/230 V
Exigences électriques 208 - 230 V 60 Hz
Compresseur H-drive
Capacité Boîtes (600)
Capacité du rack 12
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats