missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Applied Biosystems™ TaqMan™ Panneau hPSC Scorecard™ , Fast 96-puits

Numéro de catalogue. A15876
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 plaques à 96 puits
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A15876 2 plaques à 96 puits
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. A15876 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A15876

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

TaqMan™ Panneau hPSC Scorecard™ , Fast 96-puits

Le Applied Biosystems™ TaqMan™ panel hPSC Scorecard™ 2 x 96w FAST permet de vérifier la pluripotence et de déterminer le biais de lignée pour les lignées cellulaires ES et iPS. Chacune des deux plaques de 96 puits contient 94 tests d’expression génique prédéfinis TaqMan™ (y compris des contrôles endogènes) desséchés dans les puits. Le mix maître n’est pas inclus avec ce panneau. Pour un kit qui combine le panneau avec le master mix, voir TaqMan™ le kit hPSC Scorecard™ 2 x 96w FAST. Ce produit est également disponible en format à 384 puits.

  • Évaluer une signature génétique complète dans une seule expérience simple
  • Comparez les résultats à une norme de référence avec le logiciel d’analyse hPSC Scorecard™ associé
  • Identifier les droites avec un potentiel de différenciation trilinéaire
  • Évaluer la différentiation inductive spécifiée à une couche germinale
  • Accédez à un contenu validé pour une confiance accrue dans vos résultats

    Évaluez une signature génique complète en une seule expérience
    Le TaqMan™ panel hPSC Scorecard™ aide à gagner du temps en offrant des tests pré-plaqués dans un format séché stable et pratique. Il suffit d’ajouter TaqMan™ Master Mix à votre ADN d’intérêt et de transférer sur la plaque à 96 puits avec une pipette multicanal.

    Comparer les résultats à une norme
    de référenceLe TaqMan™ panel hPSC Scorecard™ inclut l’accès à un logiciel d’analyse propriétaire basé sur le nuage qui vous permet de visualiser et d’exporter des graphiques et des tableaux de résultats, ainsi que de générer des rapports. Le logiciel est compatible avec sept Applied Biosystems™ systèmes qRT-PCR et est disponible sans frais supplémentaires.

    Identifier les droites avec un potentiel de différenciation trilinéagique
    Incluez des échantillons de corps embryoïdaux (EB) différenciés aléatoirement (différenciés pendant au moins 7 jours selon les méthodes EB standard) dans votre analyse et déterminez si vos lignes sont biaisées vers une ou plusieurs des trois couches germinales (endoderme, mésoderme, ectoderme).

    Évaluer la différentiation inductive spécifiée à une couche
    germinaleLe panel comprend plus de vingt marqueurs pour chacune des trois couches germinales qui ont montré qu’elles répondent comme prévu à la différenciation dirigée en culture monocouche. Évaluez rapidement les données de parcours temporels, les conditions de culture et les formulations de médias pour votre couche germinale d’intérêt avec ce panel.

    Accéder au contenu
    validéLe contenu des panels est basé sur des travaux publiés (Bock et al., Cell 144, 439 –452, 2011) et a été validé contre plusieurs lignées humaines ES et iPS.

    Ce que tu obtiens
    Le TaqMan™ panneau hPSC Scorecard™ 2 x 96 W FAST comprend :

  • Deux plaques de 96 puits de 94 TaqMan™ tests d’expression génique
  • Deux caches de plaques optiques
  • Spécifications

    Catégorie Panel
    Format Plaque à 96 réseaux
    Espèces Humain
    Contenu et stockage Contenu : Deux plaques de 96 puits contenant chacune le panneau de 96 tests et deux couvercles

    optiques Stocker à température ambiante.
    Méthode de détection Détection par amorce ou sonde
    Forme Séché
    À utiliser avec (équipement) QuantStudio™ 12k Flex, StepOne™ Mode Rapide, ViiA™ Système 7
    Comprend Plaque 2 x 96 puits
    Gamme de produit TaqMan
    Quantité 2 plaques à 96 puits
    Vitesse de réaction Rapide
    Catégorie de recherche Recherche sur les cellules souches
    Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

    Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.