missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Applied Biosystems™ TaqMan™ Réseau, Apoptose humaine, Jeune 96-puits

Numéro de catalogue. 4418717
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 plaque à 96 puits
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantity
4418717 1 plaque à 96 puits
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 4418717 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4418717
Obtenez jusqu’à 3 000 $ de produits qPCR avec achat
Afficher toutes les promotions

TaqMan™ Réseau, Apoptose humaine, Jeune 96-puits

Ces plaques à 96 puits sont préconfigurées avec les tests d’expression génique les plus appropriés TaqMan™ pour un processus biologique, une voie ou un état pathologique spécifique. Chaque plaque contient des tests prédéfinis et des contrôles endogènes asséchés dans les puits, prêts pour une évaluation précise d’une signature génique entière dans une seule expérience simple. Le panel d’analyses de la TaqMan™ plaque d’apoptose humaine Array 96-well cible les gènes des deux voies de signalisation qui initient l’apoptose chez les mammifères, la voie régulée par le récepteur de mort et la voie de la famille BCL-2. Des gènes tels que les capases, impliqués dans les mécanismes finaux des deux voies de mort cellulaire, sont également présents dans le panneau.

Spécifications

Type Plaque de réseau
Format Plaque à 96 réseaux
Species Humain
Content And Storage Chaque TaqMan™ puits de la plaque Array contient un seul TaqMan™ test pour une réaction de 10 μL. Les plaques peuvent être conservées à température ambiante ou à 4 °C.
Form Séché
Includes TaqMan Test pour une réaction de 10 uL
Internal Probe Modification MGB (Reliant à sillons mineurs) (3'), Quencher non fluorescent (3'), FAM (5')
Label or Dye FAM
Product Line TaqMan
Quantity 1 plaque à 96 puits
Reaction Speed Rapide
Research Category Prolifération du cycle & cellulaire, neurobiologie, voies liées aux biomarqueurs, oncologie, immunologie, transduction du signal
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.