missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Slug en tantale, diamètre de 3,175 mm (0,125 po) x longueur de 6,35 mm (0,25 po), 99,95% (base métallique)

Numéro de catalogue. AA4282718
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA4282718 50 g
AA4282709 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AA4282718 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 04282718

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 7440-25-7 | Ta | 180,95 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 7440-25-7
Formule moléculaire Ta
Poids moléculaire (g/mol) 180.95
Numéro MDL MFCD00011252
Clé InChI GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
Nom de l’IUPAC Tantalum
SOURIRES [Ta]

Spécifications

Nom ou substance chimique Tantalum slug
Nom Remarque 3,175 mm (0,125 po) diamètre x 6,35 mm (0,25 po) longueur
Quantité 50 g
Odeur Inodore
Poids ≈0,83g/slug
Forme Slug
Notes sur le pourcentage d’essai (sur la base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.95%
EINECSNumber 231-135-5
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche