missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Mini-loupe
Description
- La boîte lumineuse est idéale pour un criblage rapide de plaques à 96 puits, plaques de Petri, gels d’électrophorèse, lames et transparents.
- Nécessite 2 piles AA (incluses).
- La lentille pivotante et moulée offre un grossissement de 1,75X.
Spécifications
Spécifications
| Quantité | 1 de chaque |
| Type de produit | Loupe |
| Hauteur (impériale) | 8,1 pouces. |
| Matériau | Polycarbonate |
| Couleur | Cadre rouge |
| Comprend | Cadre et loupe |
| Largeur (impériale) | 5,3 po. |
| À utiliser avec (équipement) | Mini-boîte lumineuse |
| Longueur (impériale) | 6,3 po. |
| Poids (impériale) | 1 oz |
| Afficher plus de résultats |