missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Interscience Assemblage de distribution Steriwater

Numéro de catalogue. 16948892
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
DiluFlow
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. À utiliser avec (équipement)
16948892 DiluFlow
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 16948892 Fournisseur Interscience Code fournisseur 513050

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Assemblage de distribution Steriwater (GL45 - dia. 6,4 mm) pour DiluFlow

Comprend :

  • Ensemble de tubes en silicone avec un diamètre intérieur de 6,4 mm
  • Bouchon à vis GL45
  • Filtres
  • Poids du tube
  • Buse
  • Bouchon
  • Filtre 0,2 μm

Compatible avec la gamme de diluateurs gravimétriques

Spécifications

Type de produit Tuyauterie de pompe
Autoclavable Autoclavables
À utiliser avec (équipement) DiluFlow
Stérilité Non stériles
Taille des pores 0,2 μm