missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Propper Steri-Wrap™ Enveloppe de stérilisation I
Description
- Steri-Wrap™ Enveloppe de stérilisation à base de cellulose disponible en trois grades pour Maintenir les paquets sûrs et sécurisés pendant le processus de stérilisation.
- Steri-Wrap™ I est une bande de poids moyen, idéal pour une utilisation hospitalier général.
- Steri-Wrap™ Conçue pour être pratiquement sans peluches grâce à des fibres solidement ancrées.
- L’enveloppe est réversible et fournit une excellente répulsion des liquides.
- Steri-Wrap™ Peut être utilisée pour la stérilisation à la vapeur ou à l’oxyde d’éthylène.
- Une gamme de résistances de tissu adaptée à vos besoins.
Spécifications
Spécifications
| Autoclavable | Autoclavable |
| Type de bouchon | Aucun |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Usage unique |
| À utiliser avec (application) | Utilisation à l’hôpital général |
| Matériau | Tissu non tissé |
| Stérilité | Non stérile |
| Dimensions (L x P) | 12 x 12 po (30,4 x 30,4 cm) |
| Longueur (impériale) | 12 po. |
| Largeur (impériale) | 12 po. |
| Afficher plus de résultats |