missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Feuille d’acier inoxydable, 0,25 mm (0,01 po) épais, Thermo Scientific Chemicals
Description
Il est le plus souvent utilisé pour le tissage en fil métallique. Les applications typiques du tissu métallique incluent l’utilisation avec des produits chimiques, des produits alimentaires, des produits pharmaceutiques et l’exposition à l’humidité.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Argent |
| Nom ou substance chimique | Stainless Steel |
| Aspect | Feuille d’aluminium argentée |
| Quantité | 100 x 100 mm |
| Odeur | Inodore |
| Forme | Feuille |
| Formule moléculaire | Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt% |
| Numéro MDL | MFCD00148499 |
| Renseignements sur la solubilité | Il est insoluble dans l’eau. |
RUO – Usage réservé à la recherche