missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ HG-600 Geno/Grinder™ 2010 Homogénéiseur à haut débit
Description
- Le modèle prépare des matières végétales telles que des graines, des tiges, des racins, des feuilles, des fruits, des légumes et des tissus animaux.
- La préparation de l’échantillon se termine en environ deux minutes avec l’ajout de 1 à 2 boules de mouture à l’échantillon ainsi qu’une solution tampon.
- Manipule deux plaques de titrage standard à puits profonds ou plusieurs tubes d’échantillonnage de 0,6 à 50 mL.
- L’écran LCD affiche à la fois le réglage complet du minuteur ainsi que les minutes et secondes restantes dans le cycle de broyage.
- Des commandes simples permettent à l’opérateur de régler le temps de fonctionnement et la vitesse de meulage vertical précise entre 500 et 1750 coups par minute.
- Les verrouillages de sécurité et le cylindre pneumatique stabilisent le couvercle pour un fonctionnement sécuritaire.
- Les loquets du mécanisme de serrage possèdent des languettes de verrouillage secondaires pour une sécurité accrue.
- La perturbation automatisée des tissus végétaux et animaux assure la reproductibilité et des rendements accrus.
- Élimination de la contamination croisée.
- Remplacé par le modèle 2010 Geno/Grinder.
- Disponible à l’extérieur des États-Unis tant que les stocks sont épuisés.
- Applications : Isolement des acides nucléiques (ADN/ARN), protéines, enzymes, bactéries et levures; Extraction des résidus de pesticides selon la méthode QuEChERS
Order Info
- Fourni avec des entretoises d’ajustement de hauteur pour manipuler les plaques de titre, les racks, les fioles et d’autres configurations allant jusqu’à 2,25 po. en hauteur. L’assemblage optionnel de grande pince permet de traiter jusqu’à quatre plaques de titrage de puits profonds ou jusqu’à 16 flacons de mL simultanément.
- Gamme complète d’accessoires Kryo-Tech™ cryogéniques disponibles pour des échantillons sensibles à la température.
Specifications
Specifications
| Vitesse | 500 à 1750 coups/min. |
| Tension | 115 V |
| Exigences électriques | 115/230 V, 60/50 Hz |
| Puissance (CV) | 0.33 |
| Profondeur (impériale) | 20,49 pouces. |
| Profondeur (métrique) | 25 cm |
| Hauteur (impériale) | 25,25 po. |
| Hauteur (métrique) | 64.13 cm |
| Largeur (impériale) | 15 in |
| Largeur (métrique) | 38 cm |
| Show More |