missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ SpeedVac™ Concentrateur à vide centrifuge réfrigéré SRF110 et rotors

Numéro de catalogue. SRF110P2115
Modifier l'affichage
Click to view available options
Catégorie:
Concentrateur à vide
Hexagonal Microcentrifuge Rotor
Kit universel de vide concentrateur à vide
Rotor 12-17 mm
Rotor de 12-13 mm
Rotor de 28 mm
Rotor à microplaques
Exigences électriques:
115 V, 60 Hz, 16 A
S.O.
Comprend:
Concentrateur
Rotor
Système universel à vide, rotor, accessoires
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Catégorie Exigences électriques Comprend
SRF110P2115 Kit universel de vide concentrateur à vide 115 V, 60 Hz, 16 A Système universel à vide, rotor, accessoires
RF108 Rotor de 12-13 mm S.O. Rotor
RF132 Hexagonal Microcentrifuge Rotor S.O. Rotor
RF32 Rotor de 28 mm S.O. Rotor
RF52 Rotor 12-17 mm S.O. Rotor
RFMT4 Rotor à microplaques S.O. Rotor
SRF110115 Concentrateur à vide 115 V, 60 Hz, 16 A Concentrateur
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Numéro de catalogue. SRF110P2115 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SRF110P2115

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Traiter les échantillons biologiques sensibles à la chaleur avec confiance à l’aide de SRF110. Ce système réfrigéré SpeedVac utilise des technologies de centrifugation, de vide et de chaleur de pointe pour retirer les solvants et concentrer des échantillons biologiques sensibles à la chaleur tout en maintenant l’intégrité de l’échantillon.

SpeedVac™ Le concentrateur à vide réfrigéré modulaire SRF110 offre de la flexibilité à votre laboratoire. Il offre des capacités de programmation uniques pour maintenir la température de la chambre avant et après l’extraction de l’échantillon afin d’éviter la dégradation thermique d’échantillons sensibles à la chaleur tels que les protéines, les enzymes et d’autres biomolécules. Ils sont idéaux pour l’évaporation des solvants aqueux, des tampons et des fractions HPLC. Pour une expérience d’achat pratique avec un seul modèle, choisissez parmi les options de kits SRF110P1 (configuration modulaire) et SRF110P2 (configuration semi-intégrée). Chaque kit est conçu pour inclure les composants nécessaires à une installation pratique SpeedVac .

Le concentrateur à vide modulaire réfrigéré SRF110 offre de la flexibilité à tout espace de travail sur le plateau.   Le SRF110 peut être configuré selon les besoins de votre application. Choisissez parmi une large gamme de composants ThermoFisher Scientific appropriés tels que des pompes, un piège à vapeur et des accessoires supplémentaires pour configurer votre installation personnalisée de concentration sous vide.   Pour une expérience d’achat pratique avec un seul modèle, choisissez parmi les options de kits SRF110P1 (configuration modulaire) et SRF110P2 (configuration semi-intégrée). Chaque kit est conçu pour inclure les composants nécessaires à une installation pratique SpeedVac .

  • Le SRF110 offre une capacité de programmation unique pour maintenir la température de la chambre avant et après l’extraction de l’échantillon afin d’éviter la dégradation thermique des échantillons sensibles à la chaleur tels que les protéines, les enzymes et d’autres biomolécules
  • Idéal pour l’évaporation de solvants aqueux non agressifs, tampons, fractions HPLC, etc.
  • 3 Programme prédéfini avec option de stockage jusqu’à 9 programmes
  • Plage de température de -4 °C jusqu’à 100 °C (incrément de 1 °C)
  • Mécanisme de rotor auto-alignant et à libération rapide
  • Rotor hexagonal (RF132) inclus avec l’achat du SRF110
  • Voir la liste des disques disponibles à l’achat et à utiliser avec le modèle SRF110
  • Électricité : 115V AC (60Hz, 16 ampères) et 230 V AC (50 Hz, 8 ampères)
  • Certifications - Certifié UL, CE, UKCA, KC, RCM marqué.
  • Conformité F Gas - Oui (EPA-SNAP et UE)
  • SRF110P1 kit comprend un réfrigéré SpeedVac (SRF110), un rotor hexagonal (RF132), une pompe à huile (VLP120-115), un siphon à vapeur (RVT450-115), un tube universel (UTP-TYG), une fiole de condensation en verre de 4 L (GCF400), un bouchon en verre (FC400) et une bouteille de 1 L de fluide Cryocool™ de transfert thermique (SCC1)
  • SRF110P2 kit comprend SRF110P2 kit comprend un réfrigéré SpeedVac (SRF110), un rotor hexagonal (RF132), un système universel à vide (UVS450), un tube universel (UTP-TYG), une fiole de condensation en verre d’une capacité de 4 L (GCF400), un bouchon en verre (FC400) et une bouteille de 1 L de fluide Cryocool™ de transfert de chaleur (SCC1)

Warranty and Services

1 an

Specifications

Certifications UL, EPA-SNAP Fgas
Catégorie Kit universel de vide concentrateur à vide
Comprend Système universel à vide, rotor, accessoires
Poids à l’expédition (métrique) 49 kg
Poids à l’expédition (impériale) 108 lb.
Plage de températures (métrique) -4 °C à +100 °C
Matériau de la cuve Aluminium revêtu
Aperçu général Kit de concentrateur centrifuge à vide de capacité moyenne avec système universel à vide, rotor et accessoires
Exigences électriques 115 V, 60 Hz, 16 A
Matériau Acier revêtu en poudre
Poids (impériale) 95 lb.
Poids (métrique) 43 kg
Dimensions (L x l x H) 56 x 37 x 43 cm
Show More Show Less