Learn More
3M™ Speedglas™ Plaque de protection extérieure du casque de soudure, 9100
Description
- Pièce de remplacement pour 3M™ Speedglas™ casques utilitaires et 3M™ Speedglas™ de soudure Filters Series 9000
- Il est conçu pour protéger le filtre contre les étincelles et les éclaboussures
- Ne pas utiliser une plaque de protection extérieure avec le filtre annule la garantie si une étincelle ou des éclaboussures contaminent le verre.
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Pièces de rechange et accessoires |