missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bel-Art™ Dame en polypropylène avec robinet
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 011890111
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 L
20 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique)
011890111 20 L
011890110 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 011890111 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F118460050
Obtenez jusqu’à 500 $ de produits avec votre achat
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour stocker et distribuer de grandes quantités de milieux de culture, d’eau distillée et d’autres solutions.

  • Les voitures robustes en polypropylène de qualité FDA sont conformes au 21 CFR 177.1520 pour le contact direct avec des aliments et boissons
  • USP Classe VI certifiée pour les besoins des industries biotechnologiques et pharmaceutiques
  • Excellente résistance aux produits chimiques
  • De grandes poignées pour faciliter le transport
  • Tous les composants sont autoclavables à la vapeur à 121 °C (250 °F) : Lors de l’autoclavage, ne verrouillez pas les filetages des capuchons
  • Le bouchon à vis de 83 mm comprend un joint en silicone intégré pour un joint d’étanchéité positive
  • Le bouchon moulé accepte un robinet facile à utiliser en option et est situé bas sur la dame, offrant un drainage plus complet

Spécifications

Autoclavable Autoclavables
Capacité (impériale) 20 l (5,3 gal.)
Capacité (métrique) 20 L
Certifications/Conformité USP Classe VI, 21CFR177.1520, FDA
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Fileté
Couleur Blanc
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (application) Pour le stockage et la distribution de grandes quantités de milieux de culture, d’eau distillée et d’autres solutions
Comprend Deux grandes poignées, Spigot
Matériau Polypropylène
Type de col Large, Fileté
Type de produit Dame avec robinet
Forme Cylindriques
Stérilité Non stériles
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats