missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

K2 Scientific Congélateur à porte solide, dégivrage manuel, 24 pi³.

Numéro de catalogue. K224SDF
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
24 pi³.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (impériale)
K224SDF 24 pi³.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. K224SDF Fournisseur K2 Scientific Code fournisseur K224SDF

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Un congélateur à porte solide à -30 °C, à -30 °C, avec porte solide et dégivrage manuel.

Sublimez votre entreposage frigorifique avec le congélateur à porte solide de 24 pieds cubes de K2 Scientific, méticuleusement conçu pour répondre aux exigences strictes de stockage des vaccins. Reconnu par les établissements médicaux, les laboratoires de recherche et les compagnies pharmaceutiques, ce réfrigérateur compact mais spacieux est la solution ultime pour économiser de l’espace dans les environnements où chaque centimètre compte.

  • Six tablettes réglables d'1 po. Incréments
  • Porte à scellement magnétique avec mode de refroidissement rapide après l’ouverture de la porte
  • Éclairage intérieur extérieur à DEL activé par interrupteur
  • Garantie : pièces de deux ans, main-d’œuvre ou remplacement complet

Spécifications

Catégorie Congélateur
Capacité (impériale) 24 pi³.
Capacité (métrique) 680 L
Plage de températures -10 °C à -30 °C
Style de porte Swing Solid
Nb de portes 1 (1 compartiment)
Matériau de la hotte Acier peint
Matériau de la cuve Acier laminé à froid
Tablettes 6
Modèle Debout
Options de surveillance Contrôleur de température du microprocesseur
Type de prise NEMA 5-15
Tension 120 V
Compresseur Sans CFC
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats