Learn More
Oxalate de sodium, ACS, 99,5+%
Description
L’oxalate de sodium est utilisé comme agent réducteur, comme norme principale pour standardiser les solutions de permanganate de potassium et comme neutralisateur pour les réactions acides exothermiques. Elle est utilisée dans les préparations de nettoyage des métaux, l’extraction et la séparation des métaux, les revêtements plans, les bains d’électrodécomposition, la fabrication de ciment spécial, la nutrition des plantes ainsi que dans les industries textiles et pharmaceutiques. Il joue un rôle important pour éliminer les ions calcium du plasma sanguin et prévenir la coagulation sanguine.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Sodium oxalate |
| Point de fusion | 250 °C à 270 °C (décomposition) |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 50 g |
| Odeur | Inodore |
| Sensibilité | Hygroscopique |
| Densité | 2.340 g/mL |
| Beilstein | 3631622 |
| Indice de Merck | 14,8650 |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H302+H312-H320 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H302-H312 Harmful if swallowed. Harmful in contact with skin. |
| Precautionary Statement | P264b-P270-P280-P301+P312-P302+P352-P312-P330-P363-P501c |
| EINECSNumber | 200-550-3 |
| RTECSNumber | KI1750000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche