missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nitroferricyanure de sodium, dihydrate, cristal, ACS, 99,0-102,0%, Spectrum™ chimique

Numéro de catalogue. 18613742
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
125 g
500 g
50 kg
Emballage:
Bouteille en polyéthylène
Fût en fibre
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
18613742 50 kg Fût en fibre
18613739 25 g Bouteille en polyéthylène
18613740 125 g Bouteille en polyéthylène
18613741 500 g Bouteille en polyéthylène
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 18613742 Fournisseur Spectrum Chemical Mfg Cor Code fournisseur S136550KGBL
Jusqu’à 300 $ de produits chimiques supplémentaires
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 13755-38-9

Spécifications

Nom ou substance chimique Sodium Nitroferricyanide, Dihydrate, Crystal
CAS % maximal 1
Forme physique Crystals or Needles
Quantité 50 kg
Poids moléculaire (g/mol) 297.95
Pourcentage de pureté 99,0 à 102,0%
Niveau ACS
Emballage Fût en fibre

ATTENTION : Pour usage manufacturier ou en laboratoire seulement. Pas pour l’usage de nourriture ou de médicaments. Lisez et comprenez l’étiquette et la fiche de données de sécurité (FDS) avant utilisation.